Learn More
Corning™ Assortiments de multipuits traités pour la culture cellulaire BioCoat™
Choisissez parmi plusieurs groupes de supports de culture cellulaire, conditionnés de manière pratique dans des combinaisons appréciées
Marque: Corning™ 354431
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les sélections contiennent différentes combinaisons de protéines de matrice extracellulaire et de facteurs d’adhérence
Packs de différentes plaques multipuits
- 6 puits
- Le pack I contient cinq plaques (transparentes, puits rond, fond plat, traitées pour la culture tissulaire, avec une surface de croissance cellulaire de 9,6 cm2)
- Revêtement dans l’un des éléments suivants : Collagène I, collagène IV, fibronectine, laminine et poly-D-lysine
- Couvercles (réf. Fisher n° 08-774-133 uniquement)
Spécification
Assortiment de supports de culture cellulaire | |
Assortiment II | |
2deg; à 8deg;C |