Learn More
Corning™ Matrice BioCoat™ Matrigel™ à facteur de croissance réduit pour cellules musculaires lisses
Induisez la différenciation des cellules musculaires lisses aortiques chez l’homme et le rat
Marque: Corning™ 354635
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Les interactions entre les composants de la matrice extracellulaire et les facteurs de croissance jouent un rôle crucial dans la détermination de l’adaptation et des réactions des cellules de mammifères à leurs environnements micro tant in vivo qu’in vitro.
- Les cellules musculaires lisses cultivées dans cet environnement sont caractérisées par un faible indice de prolifération et une morphologie nodulaire multicouches
- Parmi les caractéristiques supplémentaires, citons l’expression de l’actine α des muscles lisses des protéines du cytosquelette, de la myosine à chaîne lourde et de la h-caldesmone 150 kDa
- Se compose d’un milieu MCDB 131 avec complément de culture universel BD ITS+™ avec insuline, transferrine, acide sélénieux, acide linoléique et albumine sérique bovine
- Les cellules peuvent être repiquées conformément aux procédures de routine, placées dans des systèmes de fermentation ou utilisées dans une grande variété de dosages biologiques
- Solutions s’adaptant aux milieux spécialement formulés sans sérum ou à faible taux de sérum, aux compléments de culture et aux facteurs de croissance
- Chaque lot d’environnement est testé lors d’un dosage biologique et un test de bactéries et de champignons est réalisé sur tous les composants
Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques.
Construction de systèmes de modélisation pour étudier l’angiogenèse, l’athérosclérose, la guérison des plaies et la toxicologie in vitro
Spécification
2 cmsup2/sup | |
Polystyrène transparent | |
Plaque | |
2deg; à 8deg;C |