Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire, laminine BioCoat™
Tests réalisés pour évaluer sa capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des gliomes de rat NG-108 / neuroblastomes de la souris et de l’homme
Marque: Corning™ 354553
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
La culture en gélatine Corning BioCoat fournit un substrat favorisant l’adhérence et la croissance pour la culture d’une variété de types de cellules. La gélatine est couramment utilisée dans la culture des cellules endothéliales vasculaires, des cellules musculaires, des cellules souches embryonnaires (ES) et des cellules de tératocarcinome F9. Il convient également pour favoriser l’adhérence des types de cellules transfectées. La gélatine est un mélange hétérogène de protéines hydrosolubles provenues de l’hydrolyse du collagène.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Culture de cellules de tératocarcinome F9 normales et transfectées pour l’étude de l’expression génétique
- Culture de HUVEC pour l’expression de l’E-sélectine7 et l’induction du VEGF8
Source
Contrôle de la qualité
- Testé pour sa capacité à promouvoir la prolifération des HUVEC
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
Informations sur la commande
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
Spécification
Rond | |
Polystyrène | |
Plaque de culture cellulaire | |
150 mm |
Transparent | |
Rond | |
Laminine |