Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire, laminine BioCoat™
GREENER_CHOICE
Tests réalisés pour évaluer sa capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des gliomes de rat NG-108 / neuroblastomes de la souris et de l’homme
Marque:  Corning™ 354405
Code produit. 10448822
  • 263.40€ / 20 pièces
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
La laminine (LM), une composante majeure des membranes basales, est une glycoprotéine multifonctionnelle qui est utilisée comme substrat pour la culture d’une grande variété de cellules et pour maintenir leur fonction différenciée. Il a été démontré qu’en culture la laminine stimule l’excroissance des neurites, favoriser l’adhérence cellulaire, la chimiotaxie, la différenciation cellulaire et la survie neuronale.
Applications :
  • Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
  • Induction de la différenciation cellulaire et de l’excroissance des neurites.
  • Augmente la prolifération des myoblastes
  • Études des effets de la laminine sur le comportement cellulaire
  • Dosages d’adhésion de cellules
Source
  • Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris
  • Contrôle de la qualité
    • Testées pour leur capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des cellules de neuroblastomes de souris/de gliome de rat NG-108
    • Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
    • Pureté de la laminine > 90 % par SDS-PAGE (contient de l’entactine)
    Stockage
  • 2°C à 8°C Ne pas congeler.
  • Informations sur la commande
    Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Rond
    21,3 cm2
    Rond
    20/Carton
    Laminine
    Transparent
    Polystyrène
    Plaque de culture cellulaire
    5/Paquet
    60 mm