Learn More
Corning™ Boîte de culture, gélatine BioCoat™
Le prérevêtement en gélatine (obtenu à partir de gélatine porcine) élimine les préparations chronophages
99.83€ - 342.21€
Spécification
Forme du fond | Rond |
---|---|
Traitement de surface | Gélatine |
Diamètre (métrique) | 100 mm |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10135860
|
Corning™
354653 |
10/Carton |
99.83€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574771
|
Corning™
356653 |
40 |
342.21€
40 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisation courante dans la culture de types de cellules normaux et transfectés, y compris les cellules endothéliales vasculaires (par exemple, BME, BAEC), musculaires, les cellules souches embryonnaires, les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaines (HUVEC) pour l’expression de l’E-sélectine et l’induction VEGF et les cellules F9 tératocarcinomateuses pour les études d’expression génique
- Produit fournissant la fixation et le substrat de croissance pour la culture de nombreuses cellules
- Résultats homogènes d’un lot à l’autre dans les expériences reproductibles
- Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Informations sur la commande
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
Spécification
Rond | |
Gélatine | |
100 mm |