Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin, insert pour culture de cellules humaines
Testé pour sa capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement de cellules de rein de hamster BHK-21
465.45€ - 470.80€
Spécification
Matériau | PET |
---|---|
Type | Insert à membrane |
À utiliser avec (équipement) | Plaque à 24 puits |
Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
- Conçue pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules. Fournie avec des matrices extracellulaires préappliquées facilitant l’adaptation cellulaire à la culture in vitro
- Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales
- Les membranes en PET poreux à faible densité de pores offrent une visualisation pratique des cellules vivantes avec un microscope par contraste de phase
- Propriétés de liaison faible qui réduisent au maximum la perte des petites molécules
Le plasma humain utilisé dans la préparation de ce produit a été testé négatif au HBsAg et aux anticorps anti-VIH.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
PET | |
Insert à membrane | |
Plaque à 24 puits | |
2deg; à 8deg;C |