Learn More
Axygen™ Tubes à essai en plastique Axygen™
Tubes à essai en plastique transparents
122.00€ - 129.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Capacité (métrique) | 5 mL |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15581443
|
Axygen™
T-1275-PP |
Polypropylène |
129.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12777553
|
Axygen™
T-1275-PS |
Polystyrène |
122.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubes fabriqués en polypropylène ou polystyrène
Spécification
Transparent | |
75 mm | |
Non stérile | |
Tube à essai |
5 mL | |
Oui | |
12 mm |