Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat transparent à 96 puits sulfhydryl-BIND™
Pour les dosages nécessitant une orientation dirigée d’une biomolécule, en particulier des anticorps
Marque: Corning™ 2509
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Sulfhydryle-BIND | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Sulfhydryle | |
Idéales pour les dosages nécessitant une orientation dirigée d’une biomolécule, en particulier des anticorps | |
1/boîte |
Sans couvercle | |
Emballage individuel | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
Plat | |
50/carton | |
50/carton |