Learn More
Corning™ Microplaques 96 puits à surface anti-fixation fond transparent (NBS™)
Amélioration du rapport signal-bruit
1153.07€ - 1523.06€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10377171
|
Corning™
3604 |
Blanc, Fond transparent |
1523.06€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10649541
|
Corning™
3651 |
Noir, Fond transparent |
1153.07€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéales pour les essais homogènes comme les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence
- La surface modifiée du polymère est non ionique et hydrophile, réduisant ainsi la bio-interaction dans les puits afin de diminuer les coûts liés aux liaisons non spécifiques et aux réactifs
- Réduction considérable des liaisons de protéines et d’acides nucléiques aux polymères, maintien de l’activité enzymatique et inhibition de l’adhérence d’un certain nombre de lignées cellulaires
- Produit stable avec les solutions aqueuses contenant de l’EtOH
- Utilisation dans une plage de températures comprise entre 4°C et 37°C (39°F et 99°F)
- Puits à fond plat
- Compatibilité avec une large gamme de lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Non liant | |
Pour des dosages homogènes tels que les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence | |
25/boîte | |
39deg;F à 99deg;F | |
Transparent |
Sans couvercle | |
Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques | |
96 | |
Non stérile | |
Plat | |
100/carton | |
100/carton | |
4deg;C à 37deg;C |