Learn More
Corning™ Tube à centrifuger en polypropylène 50 ml avec étiquette à bandeau de couleur pour faciliter l’identification
Identifiez facilement les échantillons contenus dans les tubes en PP transparents, à bandeau de couleur, qui éliminent le marquage autocollant
Marque: Corning™ 431527
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fond conique
- Bouchon à joint
- La FCR maximale est de 15,500 xg
- Produit stérile, apyrogène et certifié exempt de RNase / DNase
- Produit testé à une pression de 95 kPa (14 psi)
- Température d’utilisation recommandée : 0-40°C
- Température de déformation à la chaleur : 121°C
Spécification
Orange | |
Polypropylene | |
Rack packed | |
114.4 mm | |
29.1 mm | |
15,500 x g |
Single-use | |
Safe for air shipping | |
Conical | |
Conical | |
Yes |