Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
GREENER_CHOICE
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques rigides en PS blanches ou noires à 384 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
416.00€ - 791.15€
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
Matériau PS
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Couleur Type de puits Traitement de surface Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de puits Traitement de surface Prix Quantité et disponibilité  
10713767
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3577
Noir Plat Liaison élevée
539.51€
50 pièces
Expédition estimée: 16-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10382883
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3574
Blanc Plat Non liant
665.09€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10087842
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3575
Noir Plat Non liant
660.00€
50 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10745303
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3573
Noir Plat Non traité
416.00€
50 pièces
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15328271
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
4510
Noir U Capacité de liaison élevée N/A N/A N/A
15327190
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
4512
Blanc U Non traité
591.82€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15284518
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
4511
Noir U Non traité
552.69€
50 pièces
Expédition estimée: 16-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15314322
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
4514
Noir U Non liant
731.00€
50 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15338271
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
4513
Blanc U Non liant
791.15€
50 pièces
En stock
Description
  • Interférences minimales entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
  • Disponible non traitée pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunodosage, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
  • PS de qualité médicale
  • Volume du puits : 112 μl
  • Volume utile : 20°μl à 80°μl
  • Surface/puits : 0,06cm2
  • Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
  • Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
  • Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Spécification
Étalon
PS
Non stérile
16 x 24
384
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits