Learn More
Corning™ Bouchons de 33 mm
Version pleine ou ventilée
Marque: Corning™ 3968
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
(Il s’agit de la pièce de rechange suggérée pour 3280)
- Bouchon fileté de 33 mm
- Le bouchon ventilé possède une membrane non mouillable (hydrophobe) avec des pores de 0,2 µm scellée directement sur le bouchon
- Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Orange | |
3,3 cm | |
Flacons | |
6/boîte | |
Bouchon | |
Stérile |
Style :Ventilé | |
HDPE | |
Membrane non mouillable (hydrophobe) avec des pores de 0,2 μm | |
1/boîte | |
Oui | |
Bouchon à vis |