Learn More
Corning™ 0,05 % de trypsine/0,53 mm d’EDTA dans le HBSS sans bicarbonate de calcium, de magnésium ou de sodium
Utilisé pour libérer enzymatiquement les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage.
68.78€ - 246.49€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Trypsine |
Stérilité | Stérile |
Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium, Sans bicarbonate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15323651
|
Corning™
25-052-CV |
6 x 500 mL | Trypsine |
246.49€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15313651
|
Corning™
25-052-CI |
6 x 100 mL | Trypsine |
68.78€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- L’EDTA améliore l’efficacité de la trypsine
- Fabriqué selon des normes de pointe pour une faible teneur en endotoxines et des résultats supérieurs
- Certificat d’analyse disponible
- Réactifs de dissociation enzymatique testés pour le parvovirus porcin
Spécification
-20°C | |
Trypsine | |
Sans calcium, Sans magnésium, Sans bicarbonate de sodium |
Liquide | |
Stérile | |
7 à 7,6 |