Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anneaux en liège
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
3.35€ - 8.25€
Spécification
Matériau | Compressed Cork |
---|---|
Hauteur (métrique) | 30 mm |
Type de produit | Anneau en liège |
Forme | Rond |
Quantité | 1par unité |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10085471
|
Usbeck Laborgeraete™
5671 |
30 g | 30 mm | 80 mm |
3.35€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10649521
|
Usbeck Laborgeraete™
5672 |
50 g | 60 mm | 110 mm |
4.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10595482
|
Usbeck Laborgeraete™
5673 |
60 g | 90 mm | 140 mm |
5.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10390842
|
Usbeck Laborgeraete™
5674 |
90 g | 120 mm | 170 mm |
8.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Height: 30mm
- Fit a variety of flask sizes
- 1Pack
Spécification
Compressed Cork | |
Anneau en liège | |
1par unité |
30 mm | |
Rond |