Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant CORIO™
Circulateur réfrigéré/chauffant silencieux avec un excellent rapport prix/performances. Idéal pour toutes les tâches courantes dans les laboratoires et l’industrie médicale.
Marque: JULABO™ 9012703
4768.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Connecteurs de pompe externe (M16x1)
- Raccordement USB
- La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
- Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
- Grille de ventilation amovible
- Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
- Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Spécification
5 à 40°C | |
3 à 4 L | |
15 L/min | |
Thermostat réfrigéré/chauffant | |
2 kW | |
Acier inoxydable | |
CORIO CD-300F | |
42 x 24 x 66 cm |
Thermostats à circulation réfrigérés/chauffants | |
0,22 kW à 20°C | |
de −25 à 150°C | |
LED | |
2 raccords cannelés adaptés à des tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle) | |
0,35 bar | |
± ; 0,03°C | |
28 kg |