Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marque: Julabo™ 9011427
1510.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bains à circulation chauffants ouverts de la nouvelle série CORIO™ sont dotés de cuves de bain de haute qualité fabriquées en acier inoxydable.- Modèle pour les applications internes
- Affichage lumineux, blanc et facile à lire
- Très silencieux
- Vis de vidange intégrée
Plage de températures de travail : 20°C à 100°C Stabilité de la température : ±0,03 °Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 6 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 38 x 58 x 47 Volume de remplissage (L) : 17 à 27
Spécification
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar | |
6 L/min. | |
Heating Circulator with Open Bath | |
2 kW | |
C-B27 | |
58 x 38 x 47 cm |
17 à 27 L | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C | |
0,1 bar | |
±0,03°C | |
35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |