Learn More
Fil de cuivre, 1,5 mm (0,06 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485310
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper wire
Note relative au nom 1.5mm (0.06 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 m
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈15.8g/m
Forme Câble