Learn More
Cuivre, fil, (0,020), BAKER ANALYSED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15587914
Click to view available options
Quantité:
454 g
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Quantité 454 g
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nom IUPAC cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Poids de la formule 63.55
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Forme Fil, (0,020)