Learn More
Poudre de cuivre, maille -625, APS 2-3,50 micron ,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 299.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cu |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.55 |
Numéro MDL | MFCD00010965 |
Clé InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
CID PubChem | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nom IUPAC | cuivre |
SMILES | [Cu] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000622.09 |
10 g |
40.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000622.18 |
50 g |
164.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000622.30 |
250 g |
299.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-50-8 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
cuivre |
Cu | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Spécification
Copper | |
Copper colored powder | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
cuivre | |
23978 | |
-625 Mesh | |
0 hPa |
7440-50-8 | |
8.94g/cm3 | |
Cu | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
Odorless | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GL5325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Copper powder
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only