Learn More
Poudre de cuivre, 325 mailles, 10 % max +325 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321509
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 10 kg
Pourcentage de pureté 99%
Dimensions de la maille −325 Mesh 10% max +325 Mesh
Odeur Odorless
Granulométrie APS 8 to 11 Micron (FSSS)
Forme Poudre