Learn More
Trifluorométhanesulfonate de cuivre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Copper(II) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Diels-Alder reaction and cyclopropanation reactions. It is also used as a reagent for oligosaccharide synthesis. It acts as a Lewis acid. It is also employed in the dimerization of ketone enolates and tetramethylsilane enol ethers. It is used to prepare cis vinylic sulfones and oxazoles from alkynyl sulfones and ketones respectively. Further, it plays an important role for cyclization of dienolates. In addition to this, it is useful for dehydration of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trifluorométhanesulfonate de cuivre(II) agit comme catalyseur dans les réactions de Diels-Alder et de cyclopropanation. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse des oligosaccharides. Il agit comme un acide de Lewis. Il est également utilisé dans la dimérisation des énolates de cétones et des éthers énoliques de tétraméthylsilane. Il est utilisé pour préparer les sulfones vinyliques cis et les oxazoles à partir des sulfones alkynyles et des cétones respectivement. De plus, il joue un rôle important pour la cyclisation des diénolates. En outre, il est utile pour la déshydratation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(II) trifluoromethanesulfonate |
Point de fusion | (decomposition) |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 4028198 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 361.68 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only