Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CuH10O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.68 |
Numéro MDL | MFCD00149681 |
Clé InChI | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas |
CID PubChem | 24463 |
ChEBI | CHEBI:31440 |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627162
|
Thermo Scientific Acros
197722500 |
250 g | Flacon en plastique |
22.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604902
|
Thermo Scientific Acros
197720010 |
1 kg | Flacon en plastique |
56.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328803
|
Thermo Scientific Acros
197720050 |
5 kg | Flacon en plastique |
197.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-99-8 | |
249.68 | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
24463 | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CuH10O9S | |
MFCD00149681 | |
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas | |
CHEBI:31440 |
Spécification
Copper(II) sulfate pentahydrate | |
7758-99-8 | |
Cristaux fins ou poudre cristalline | |
CuH10O9S | |
MFCD00149681 | |
01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 | |
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de cuivre pentahydraté | |
24463 | |
249.68 | |
Analytique |
110.0°C | |
Bleu | |
99% min. (Iodometry) | |
CuSO4·5H2O | |
3077 | |
15, 2643 | |
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
249.68 | |
CHEBI:31440 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation oculaire grave.
Déclaration GHS P :
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme u
Mention d’avertissement GHS : Avertissement
- Copper(II) sulfate pentahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate
RUO – Research Use Only