Learn More
Pentahydrate de sulfate de cuivre(II), ≥ 98,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15687770
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110°C
Couleur Bleu/vert
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire CuSO4 · 5H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 249.69g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 7.3mmHg (25°C)
Densité 2.28g/cu.cm at 20°C