Learn More
Pyrithione de cuivre(II), Thermo Scientific Chemicals
87.90€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14915-37-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8CuN2O2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.86 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15595946
|
Thermo Scientific Acros
457210010 |
1 g |
87.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15505956
|
Thermo Scientific Acros
457210050 |
5 g |
318.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14915-37-8 | |
C10H8CuN2O2S2 | |
315.86 |
Spécification
Copper(II) pyrithione | |
C10H8CuN2O2S2 | |
315.86 | |
≥97.5% (HPLC) |
14915-37-8 | |
Solubility in water: insoluble. | |
315.86 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements co
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-984-
RUO – Research Use Only