Learn More
Le perchlorate de cuivre(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10117853
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-46-9
Formule moléculaire Cl2CuO8·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 370.52
Numéro MDL MFCD00149666
Clé InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
CID PubChem 12846356
Nom IUPAC cuivre ; diperchlorate ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) perchlorate hexahydrate
Couleur Bleu
pH 4 to 7 (5% soln.)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire Cu(ClO4)2·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 370.52
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.22
Densité 2.2200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) perchlorate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.