Learn More
Nitrate de cuivre(II) trihydraté, + 95 %, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
43.85€ - 45.45€
Identifiants chimiques
CAS 10031-43-3
Formule moléculaire CuN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 187.55
Numéro MDL 149671
Clé InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC copper(2+) dinitrate
SMILES [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11498133
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
C/8080/50
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10796471
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
C/8080/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
10031-43-3
187.55
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
CuN2O6
149671
copper(2+) dinitrate
Spécification
114°C
Bleu
Solide
149671
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
187.55
Cuve en verre
10031-43-3
4
CuN2O6
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
copper(2+) dinitrate
241.6g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper(II) nitrate,trihydrate (1:2:3),Cupric nitrate