Learn More
Carbonate de cuivre(II) basique, Honeywell
Code produit. 15616020
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Purum p.a., ≥95 % (RT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Numéro MDL MFCD00010976
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) carbonate basic
Quantité 1 kg
Formule linéaire CuCO3 · Cu(OH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 221.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥95% (RT)