Learn More
Iodure de cuivre(I), 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
74.40€ - 641.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-65-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CuI |
Numéro MDL | MFCD00010978 |
Synonyme | cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043153.06 |
5 g |
74.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043153.14 |
25 g |
230.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043153.22 |
100 g |
641.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Copper(I) iodide is used as a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, cloud seeding, and as temperature indicator with HgI2. It catalyzes the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides, which are employed in coupling reactions such as Suzuki, Stille, Sonogashira, Heck and Ullmann reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7681-65-4 | |
CuI | |
MFCD00010978 | |
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g |
Spécification
∼1290°C | |
605°C | |
Marron à blanc | |
99.998% (Metal basis) | |
MFCD00010978 | |
Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids. | |
Weak odor | |
Air, light, and moisture sensitive | |
5.63 g/cm3 |
Copper(I) Iodide | |
7681-65-4 | |
Morceaux et poudre | |
CuI | |
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g | |
190.45 | |
2.346 | |
White to pale brown chunks/powder |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H318-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-674-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only