Learn More
Bromure de cuivre(I), 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
93.20€ - 305.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | BrCu |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.45 |
Numéro MDL | MFCD00010969 |
Clé InChI | NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide |
CID PubChem | 24593 |
Nom IUPAC | bromo de cuivre |
SMILES | [Cu+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040752.03 |
1 g |
93.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040752.06 |
5 g |
305.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as effective catalyst for tetrahydropyranylation of alcohols. It can also be used in combination with palladium in catalytic synthesis of 3-haloindoles through annulation process. It is widely used in the synthesis of organic fine chemicals. The compound is widely used in the synthesis of organic compounds. It is also useful for copper-mediated coupling reactions. A silica gel support copper bromide hexa methyltriethylenetetramine complex has shown useful application for the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate in toluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-70-4 | |
143.45 | |
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M | |
24593 | |
[Cu+].[Br-] |
BrCu | |
MFCD00010969 | |
copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide | |
bromo de cuivre |
Spécification
1345°C | |
492°C | |
Vert | |
99.998% (Metal basis) | |
MFCD00010969 | |
Soluble in hydrogen bromide,hydrochloric acid,and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone. | |
[Cu+].[Br-] | |
143.45 | |
143.45 | |
Light green powder |
Copper(I) bromide | |
7787-70-4 | |
Poudre | |
BrCu | |
copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide | |
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M | |
bromo de cuivre | |
24593 | |
Air Sensitive | |
4.98 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-131-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Copper(I) bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: copper bromide
RUO – Research Use Only