Learn More
Copper(I) Bromide, ≥98.0% (RT), Honeywell™
Code produit. 15686010
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a.,≥98.0% (RT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-70-4
Formule moléculaire BrCu
Poids moléculaire (g/mol) 143.45
Numéro MDL MFCD00010969
Clé InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
CID PubChem 24593
SMILES [Cu+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1345°C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide
Point de fusion 492°C
Couleur Colorless
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule linéaire CuBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC λ¹-copper(1+) bromide
Poids de la formule 143.45g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (RT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 4.71g/mL at 25°C