Learn More
Sampling Systems™ Câble tressé en cuivre
Le câble tressé en cuivre Sampling Systems™ est destiné à être utilisé avec environnements à bobine manuelle de type Ex in Ex.
268.00€ - 520.00€
Spécification
Type de produit | Câble |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Description | Câble en cuivre |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869341
|
Sampling Systems™
5070C-25 |
25 m |
268.00€
25m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879341
|
Sampling Systems™
5070C-50 |
50 m |
520.00€
50m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Câble tressé en fil de cuivre
- Pour une utilisation avec les environnements à bobine manuelle de type Ex in Ex
Spécification
Câble | |
Cuivre | |
Câble en cuivre |