Learn More
Catalyseur de conversion du gaz à l’eau à basse température à base de cuivre, HiFUEL™ W220, Alfa Aesar™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045466.A1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220 | |
Black pellets | |
Granulés, 3,1 mm x 3,1 mm |
Noir | |
1 kg |