Learn More
Epredia™ Cuve de coloration Coplin, contient dix lames dos à dos
Conservez 10 lames dos à dos avec la cuve à coloration de Coplin Epredia™.
Marque: Epredia™ 107
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez 10 lames dos à dos avec la cuve à coloration de Coplin Thermo Scientific™.
Caractéristiques :- 1,6in Partie supérieure circulaire conique de 40 mm de diamètre
- Réalisée en verre transparent épais avec des rainures internes
Comprend :
couvercle à visser en plastique
Spécification
Fermeture incluse | |
Verre | |
10 | |
40 mm |
Plat | |
Cuve à coloration de Coplin | |
16 in |