Learn More
Fisherbrand™ Cooling of Drain Water for Machines with High Speed Module and Condenser Recycle
The drain water is mixed with cold water before entering the drain.
Marque:  Fisherbrand™ 2918488
Code produit. 17107854
  • 534.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • L’eau est refroidie à ≤ 60°C
Spécification
Spécification
Refroidissement de l’eau de vidange
Blue Line 6 / IQ6