Learn More
Ohaus™ Agitateur thermique refroidissant
Agitateur thermique refroidissant OHAUS™ conçu pour les applications nécessitant une agitation à haute vitesse constante et précise avec contrôle de la température.
Marque:  Ohaus™ 30391940
4731.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15742209
  • 4980.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Prêt à accueillir des microplaques sans accessoires supplémentaires
  • Les blocs modulaires en option peuvent accueillir des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons ou des tubes de culture
  • L’unité contient des microplaques ou des blocs modulaires d’une capacité intérieure de 127 mm de hauteur
  • Idéal pour les analyses nécessitant une température stable et contrôlée
  • Chauffe à 65°C et refroidit jusqu’à 10°C sous la température ambiante
  • Affichage numérique de la température, de la vitesse et de la durée du cycle
  • Mode d’étalonnage de la température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 mm
230 V, 50/60 Hz, 1 A
1 A
CE, TUV
45,50 cm
45,5 x 27,9 x 26,7 cm
26,7 cm
45,50 cm
ISICMBCDG
2
100 à 1200 tr/min
Température amviante de 10 °C à 65 °C
Microplaques, blocs modulaires
17,90 in
45,50 x 27,90 cm
10,50 in
17,90 in
27,90 cm
Contrôle numérique
1 sec à 160 h