Learn More
Corning™ Refroidisseurs sans glace XT Starter
BIOPHARMA
Les systèmes de refroidissement de paillasse assurent un refroidissement ou une congélation des échantillons sans glace ni électricité, ni batteries.
Marque:  Corning™ 432015
Code produit. 15592781
  • 73.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Refroidisseur de plateforme ouverte prenant en charge la plupart des modules Corning CoolRack™ et Corning CoolSink™
  • Un profil bas et une petite empreinte au sol en font un choix privilégié pour un usage dans la hotte
  • Conservation des échantillons au froid (0,5°C à 4,0°C) jusqu’à quatre heures maximum 
  • Un indicateur de température de 1°C à 8°C permet de voir la température correcte. 
  • Le système peut également être utilisé avec de la neige carbonique pour créer une station de travail compacte, portative et à congélation rapide pour les bactéries, les virus ou les protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Modules CoolRack et CoolSink
Violet
Support XT Starter uniquement
16,2 x 12,1 x 6,1 cm
Refroidisseur sans glace
Refroidissement ou congélation des échantillons sans glace, électricité ou piles
1