Learn More
Masterflex™ Tubulure FEP complexe
La conception en spirale complexe favorise un drainage complet et augmente la flexibilité des tubulures
Marque:  Masterflex™ 06486-04
Code produit. 11736148
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Tubulure en fluoropolymère résistant aux produits chimiques
  • Disponible en longueur de 5 pieds avec des sections droites de 1 po. aux deux extrémités pour des connexions faciles
  • Choisissez parmi les formulations FEP ou PFA
  • Utilisez une tubulure avec des raccords cannelés
Spécification
Spécification
Tubulure FEP complexe
6,4 mm
9/32 po
5 pieds
–450°F
Transparent
400°F
1/4 po
FEP
7,1 mm
1,5 m
-270°C
56°psi
205°C