Learn More
Miele Professional™ Kit de conversion
Kit de conversion UBS 3 à utiliser avec les paniers supérieurs de série G 78 sélectionnés dans les machines PG 85
Marque: Miele Professional™ 10131110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les portoirs de charges plus anciens sans raccordement au séchoir
- Pour les portoirs de charge plus anciens avec alimentation en eau soudée
Spécification
Noir | |
Plastique |