Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Contour™
Robustes, protectrices, élégantes, confortables et légères, avec 21 g de résistance, les lunettes de sécurité CONTOUR™ sont certifiées pour une qualité optique parfaite avec des propriétés anti-buée et anti-rayures.
Marque: Bollé Safety CONTESP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible avec des verres en polycarbonate transparents avec revêtement anti-buée et anti-rayures ou avec des verres en polycarbonate ESP teintés avec revêtement anti-rayures
- Le revêtement ESP filtre 61 % de la lumière bleue, 63 % de la lumière visible et 100 % des UVB / UVA (lumière solaire UV).
- Avec pont de nez et branches confortables en TPE
Spécification
Norme européenne | |
Transparent | |
1paire | |
Polycarbonate |
Anti-rayures | |
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate | |