Learn More
IKA™ Agitateurs à rouleaux à action de basculement et de roulement et à fonctionnement continu
Agitateurs à rouleaux avec six ou dix rouleaux pour une plus large gamme d’applications, en particulier dans le domaine médical et biologique. Les agitateurs à rouleaux à action de basculement et de roulement et à fonctionnement continu IKA™ fournissent un mouvement doux de basculement et de roulement à des vitesses réglables à l’infini.
1860.00€ - 2680.00€
Spécification
Angle de rotation | 3° |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
Puissance | 24 W |
Certifications/Conformité | DIN EN 60529 IP 21 |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13420587
|
IKA™
0004011000 |
Rouleau 6 numérique |
1925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13440587
|
IKA™
0004013000 |
Rouleau 10 numérique |
2680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13410587
|
IKA™
0004010000 |
Rouleau 6 de base |
1860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13430587
|
IKA™
0004012000 |
Rouleau 10 de base |
2204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé pour mélanger des échantillons de sang, des suspensions solides et liquides et des échantillons visqueux
- L’unité peut être utilisée avec tous les tubes classiques et flacons cylindriques
- Accessoires facilement amovibles pour un nettoyage rapide en cas de déversements d’échantillons
- Minuterie : Compte à rebours, réglable de 1 sec à 99 h et 59 min.
- Compteur : Affichage du temps d’agitation
- Affichage des codes d’erreur
- Utilisable de 4 à 50°C dans les incubateurs
- Convient au fonctionnement en continu
- Les rouleaux amovibles permettent d’agiter des tubes plus grands
- Fonctionnement facile grâce au clavier
- Diamètre d’agitation : 24,5 mm (hauteur)
- Plage de vitesses : 5 à 80 tr/min
Spécification
3° | |
4°C à 50°C | |
DIN EN 60529 IP 21 | |
115 mm | |
Utilisé pour mélanger des échantillons de sang, des suspensions solides et liquides et des échantillons visqueux | |
1 de chaque |
100/240 V | |
24 W | |
50/60 Hz | |
350 mm | |
80% |