Learn More
SymLine Contrôle continu du niveau Accessoires
Accessoires pour le contrôle du niveau en continu
Marque: SymLine 108291
333.31 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !Spécification
Capteur de disque capacitif | |
Capteur de disque capacitif, matériau du boîtier : acier inoxydable, surface active : PTFE, distance de fonctionnement réglable de 1 à 10 mm, fonction de sortie : NAMUR. Amplificateur de commutateur nécessaire (108278) | |
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga |