Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
Use with VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile Mop Heads and Covers are comprised of laminated polyester fabric and high sorbency polyester foam for excellent cleaning capacity and abrasion resistance. A textured option for applications that require improved particle removal is available.
Marque: Contec™ LVK-MOPIR
508.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Légères, en polyester, jetables
- Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
- La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
- Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
- La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
- Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
Informations sur la commande
Manche en aluminium avec support de serpillère disponible séparément (réf.19-038-555).
Spécification
Mop Head | |
Sterile | |
L | |
Grand support de serpillière de 14 po | |
No |
White | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des plafonds et des murs dans les environnements contrôlés | |
Tissu en maille de polyester, mousse de polyester, Polyester Foam |