Learn More
Contec™ Housse pour tête de serpillère VertiKlean™ Sox
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives. Les housses pour tête de balai-serpillère Contec™ VertiKlean™ Sox sont disponibles en versions standard, moyenne et large pour s’adapter à toutes les têtes de balai-serpillère VertiKlean.
Marque:  Contec™ LVK-SOX
148.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11956935
  • 194.00€ / 32 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester traité en salle blanche
  • Prolonge la durée de vie des têtes de balai-serpillère VertiKlean
Spécification
Spécification
Housse de tête de serpillère
Non stérile
Grande taille
Grande tête de serpillère VertiKlean
No
White
Non autoclavable
Oui
La housse amovible augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives
Polyester traité en salle blanche