Learn More
Contec™ Lingettes spécialement conçues pour les tâches critiques TuffStuff™
Conservent leur résistance même mouillées. Les lingettes spécialement conçues pour les tâches critiques Contec™ TuffStuff™ sont très absorbantes, peu pelucheuses et très durables.
108.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Absorbancy | BasisWeight | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Absorbancy | BasisWeight | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15901681
|
Contec™
TSWC1214 |
30,5 x 33 cm | Lingettes | ||||||
Description
- Idéales pour une grande variété de tâches difficiles, notamment le nettoyage industriel général, la ligne de production, l’entretien d’équipements lourds, ainsi que le nettoyage des mains et des outils
- En cellulose et polyester
- Peuvent être utilisées avec des solvants agressifs tels que l’alcool isopropylique, le méthyléthylcétone et le méthylpropylcétone, sans se décomposer
- Ne contiennent pas de liants, de résidus chimiques ou de contaminants pouvant endommager les surfaces ou conduire à une remise en état
- Recommandées pour le nettoyage critique dans les secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques
Spécification
Polyester Cellulose |