Learn More
Contec™ Lingettes SterileSorb™
Essuient les déversements, laissent les surfaces sèches et conservent leur résistance dans les environnements de salle blanche. Les lingettes Contec™ SterileSorb™ sont parfaites pour les applications de classe ISO 6. Les lingettes sont fournies dans un emballage double, ce qui garantit l’intégrité du produit et une pénétration sans souci dans la salle stérile.
Marque: Contec™ C2-99IR/25
372.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Description
Essuient les déversements, laissent les surfaces sèches et conservent leur résistance dans les environnements de salle blanche.Les lingettes Contec™ SterileSorb™ sont parfaites pour les applications ISO de classe 6.Les lingettes sont fournies dans un emballage double, ce qui garantit l’intégrité du produit et une pénétration sans souci dans la salle stérile.
- Le mélange polyester/cellulose non tissé et hydroentangled rend ces lingettes absorbantes et durables, à un faible niveau de matières extractibles.
- Les lingettes sont conçues pour des applications non abrasives, telles que l’essuyage et l’absorption des éclaboussures en salle blanche, et l’essuyage des produits avant leur introduction dans la salle blanche.
- L’étiquette indique les numéros de lot et les dates d’expiration pour la traçabilité des lots.
Informations sur la commande
Poids de base : 67.8 g/m2. Stérilisées par irradiation aux rayons gamma () et certifiées stériles selon les lignes directrices AAMI jusqu’à un niveau d’assurance stérilité SAL de 10-6 ; Certificat de stérilité disponible.
Spécification
Lingettes pour salle blanche SterileSorb™ | |
23 cm | |
23 cm | |
Ultra | |
AAMI | |
Salle blanche |
9 in | |
9 in | |
Polyester cellulose hydro-enchevêtré | |
67,8 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Stérile |