Learn More
Contec™ Système multiseaux en acier inoxydable
Offre une souplesse maximale pour les opérations de nettoyage dans de nombreux environnements et dans le respect de divers protocoles de nettoyage. Le système multiseaux en acier inox Contectrade; peut être utilisé avec deux ou trois seaux de 5 gal. Il est léger, facile à manœuvrer et entièrement autoclavable. Il est spécialement conçu pour être compatible avec tous les balais-serpillères VertiKlean et Edgeless.
Marque: Contec™ 2700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliOffre une grande souplesse grâce à la possibilité d’utiliser deux ou trois seaux de 5 gal (20 L)/liliLe cadre extensible sort à l’avant du chariot pour accueillir le troisième seau./liliLéger et facile à manœuvrer, avec des roues antirayures/liliLes seaux, l’essoreuse et le chariot sont fabriqués en acier inox électropoli de type 304 et sont entièrement autoclavables./liliLe rebord supérieur des seaux permet de les soulever facilement./liliEssoreuse descendante en acier inox robuste/liliCompatible avec toutes les tailles de serpillère VertiKlean et tous les styles de serpillères Edgeless/li/ulSpécification
Système multiseaux | |
Oui | |
Reusable | |
Serpillères Edgelesstrade;, système de lavage pour murs VertiKleantrade; et VertiKleantrade; MAXtrade; | |
92cm | |
26 po | |
Non stérile | |
60 cm |
Acier inoxydable | |
66 x 60 x 92 cm (26 x 24 x 36 in) | |
Idéal pour une utilisation dans les sciences de la vie, la microélectronique, les semi-conducteurs ou tout environnement de fabrication critique | |
36 po | |
Deux seaux de 7 gal, essoreuse, chariot avec roulettes, chariot | |
66cm | |
24 in |