Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
Marque: Contec™ 2651A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
- Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques.
- Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
- Autoclavable
- Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
Spécification
Mop Head Frame | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Regular Mop Head Frame and Connector for VertiKlean, VertiKlean MAX | |
Stainless Steel, Aluminum |
7.5 in. | |
19 cm | |
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads | |
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |