Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
Nettoient l’extérieur des produits et les surfaces des salles blanches. Les lingettes Polynit™ Heatseal - classe ISO 4 sont constituées à 100 % de polyester texturé et présentent des bords coupés au laser, puis scellés, pour empêcher la pénétration de la poussière et des résidus. Niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils (NVRS) extrêmement faibles
Marque: Contec™ PNHS-44
48.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lingettes tricotées texturées 100 % polyester indémaillable avec bords thermosoudés
- La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
- Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4
- Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
- Bon taux d’adsorption des solvants
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Spécification
Lingettes Polynit Heatseal | |
10,16 cm | |
10,16 cm | |
140 g/m2. | |
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) | |
300 lingettes/Sachet |
4 in | |
4 in | |
Polyester | |
Classe ISO 4 | |
Idéal pour le nettoyage à usage général | |
Non stérile |