Learn More
Contec™ Système de saturation des têtes de balai-serpillère
Conçu pour simplifier le processus de nettoyage des salles blanches, le système de saturation des têtes de balai-serpillère de Contec permet de présaturer les têtes de balai-serpillère avant le passage dans l’environnement contrôlé. Le passage d’eau dans la salle blanche n’est donc plus nécessaire.
495.00€ - 2580.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Jetable | Reusable |
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964851
|
Contec™
2787 |
Two 8 L Stainless Buckets, Applicator Frame, Diffuser Tray |
920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16040852
|
Contec™
2940P3SD |
Trois seaux de 2,6 gal (10 L) en acier inoxydable, manche standard, avec cadre en A et diffuseur | |||||||
17830305
|
Contec™
2618 |
10 L Stainless Steel Bucket |
495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pPetit et compact, le chariot en acier inoxydable à double seau de 8 L est idéal pour les salles blanches de petite à moyenne tailles. Léger et maniable, le chariot est facile à utiliser. Le chariot est équipé de quatre roulettes antitraces autoclavables. L’ensemble du chariot peut donc être autoclavé avant utilisation. Afin de rendre le système très efficace et rentable, les têtes de balai-serpillère utilisées doivent présenter l’effet capillaire et être très adsorbantes. Contec a mis au point une nouvelle tête de balai-serpillère plate à utiliser intégrée au système ; Contec Quiltec I Têtes de balai-serpillère en polyester./p pLes seaux sont conçus pour accueillir 5 têtes de balai-serpillère plates, saturées avec 1 L de liquide. Le second seau peut être utilisé pour la dilution d’un concentré, puis pour le rangement des têtes de balai-serpillère usagées afin d’empêcher toute contamination croisée. Les têtes de balai-serpillère sont placées sur un cadre d’accueil à ajustement aisé, associé à la structure de la tête de balai-serpillère. De cette manière, les têtes de balai-serpillère peuvent être installées, mains libres, sur le cadre de tête de balai-serpillère. Un plateau diffuseur de désinfectant en acier inoxydable permet de saturer uniformément chaque tête de balai-serpillère. Le plateau diffuseur peut être facilement rangé dans un logement disposé sur le côté du chariot en cas de non-utilisation. Il suffit de verser le désinfectant sur les têtes de balai-serpillère soit à partir du flacon, soit directement à partir de l’autre seau, puis d’attendre 5 minutes pour une saturation complète. Les serpillères sont alors prêtes à l’emploi. Les têtes de balai-serpillère Contec Quiltec I sont fabriquées à partir de polyester 100 % à 2 épaisseurs autour d’un cœur de rayonne. Elles sont donc idéales pour le plus haut grade de salle blanche, car elles génèrent un très faible nombre de particules et de fibres./pSpécification
Acier inoxydable | |
Reusable | |
1 Ea. |