Learn More
Contec™ Écouvillons en coton CONSTIX™
Fabriqués avec les fibres de coton discontinues les plus longues et un simple liant de méthylcellulose. Les écouvillons en coton Contec™ CONSTIX™ génèrent de très faibles niveaux de résidus, de particules et de fibres extractibles.
Marque: Contec™
250.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les écouvillons de coton les plus fins, les plus lisses et les plus propres disponibles à ce jour
- Absorbent la plupart des solvants courants, y compris l’alcool isopropylique et l’acétone
- Utilisation dans des applications critiques, notamment la fabrication de lecteurs de disques et l’optique de haut niveau
- Parfaits pour une utilisation avec des solutions aqueuses
Spécification
0,06 in | |
Pour une utilisation dans certaines des applications les plus critiques, notamment la fabrication de disques durs et l’optique de haut niveau | |
1,5mm | |
76,2mm | |
65,7mm | |
Coton | |
0,10 po | |
0,55 in | |
4mm | |
2,5mm | |
Aqueous-based | |
Round |
3 in | |
Écouvillon | |
0,55 in | |
2,59 in | |
13,9mm | |
Double extrémité ronde | |
2,5mm | |
13,9mm | |
0,10 in | |
0,1 in | |
Papier roulé | |
Cotton |